Wichtige Dokumente
QBD10502
Azido-dPEG®4-acid
Synonym(e):
15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 3-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
azide
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C11H21N3O6/c12-14-13-2-4-18-6-8-20-10-9-19-7-5-17-3-1-11(15)16/h1-10H2,(H,15,16)
InChIKey
BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10502-1000MG | 4061832877716 |
QBD10502-100MG | 4061832877723 |