Wichtige Dokumente
901138
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine
Synonym(e):
2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Brechungsindex
n/D 1.45
Dichte
1.10 g/mL
Funktionelle Gruppe
amine
azide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H22N4O4/c11-1-3-15-5-7-17-9-10-18-8-6-16-4-2-13-14-12/h1-11H2
InChIKey
ZMBGKXBIVYXREN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)