Merck
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Azido-ethoxy)-ethoxy]-ethanol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonym(e):
8-Azido-3,6-dioxaoctanol -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
Beilstein:
4418543
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤1.5% water
Funktionelle Gruppe
azide
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
InChIKey
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Flammpunkt (°C)
-33 °C - Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)