162973
Triethylenglykol-monochlorhydrin
96%
Synonym(e):
2-[2-(2-Chlorethoxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
InChIKey
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter