544000
5-Hexinsäure
97%
Synonym(e):
4-Ethynylbutyric acid, 5-Hexyn-1-oic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCC#C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8)
InChIKey
VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 5-hexynoic acid methyl ester
- 5,6-dicarba-closo-dodecaboranyl hexynoic acid
- 5,8,11-dodecatriynoic acid
- 5-isocyanato-1-pentyne
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?