Wichtige Dokumente
P51400
Propiolsäure
95%
Synonym(e):
Acetylen-Carbonsäure, Propiolsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Verunreinigungen
≤6.0% acetic acid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
102 °C/200 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C (lit.)
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C#C
InChI
1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
InChIKey
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P51400-100G | 4061837381324 |
P51400-10KG | |
P51400-25G | 4061834376217 |
P51400-5G | 4061834376224 |