Wichtige Dokumente
171859
Propiolsäure-methylester
99%
Synonym(e):
Acetylencarbonsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
InChIKey
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?