Wichtige Dokumente
425117
2-Butinsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
Ethyl-2-butinoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
160-161 °C/730 mmHg (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C#CC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H2,1-2H3
InChIKey
FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It may be used in the synthesis of the following:
- 3-ethyl, 1-methyl 1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-ene-1,3-dicarboxylate
- tricyclic aziridine derivatives
- alkenylsilanols
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?