Wichtige Dokumente
264431
2,6-Difluor-benzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Brom-2,6-difluorotoluen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(F)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as reagent in alkylation of the quinazoline-2-thioxo-4-one
- in the synthesis of 1,3,5-triazine-2,4,6-triones
- in the preparation of new classes of inhibitors of bovine viral diarrhea virus (as a surrogate virus for hepatitis C virus)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?