112186
4-Brom-benzylbromid
98%
Synonym(e):
α,4-Dibromtoluol
About This Item
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
SMILES String
BrCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges