Merck
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
Synonym(e):
Cyclopropanepropiolic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-68 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
InChIKey
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)