Merck
D125806
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamin
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
N-Ethyldiisopropylamin, DIPEA, Ethyldiisopropylamin, ‘Hünigs Base’
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
31 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<−50 °C (lit.)
Dichte
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChIKey
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Diisopropylethylamin, auch als Hünig-Base′ bekannt, ist ein sterisch gehindertes Amin. Es ist eine nicht nukleophile Base, die häufig für Substitutionsreaktionen eingesetzt wird. Es wirkt als Aktivator für chirale Iridium-N,P-Ligandenkomplexe, die zur Hydrierung von α,β-ungesättigten Nitrilen verwendet werden können. Der Einfluss verschiedener Konzentrationen von N,N-Diisopropylethylamin auf die Synthese von Olvanil in Gegenwart eines Lipasekatalysators wurde untersucht.
Anwendung
N,N-Diisopropylethylamin kann für die Synthese von mannosylierten Ovalbuminpeptiden verwendet werden.
Protonen-Scavenger, der in der Peptidkupplung, Enolborierung, Pd(0)-katalysierten Alkoxycarbonylierung von Allylphosphaten und Acetaten und als Katalysator bei der Vinylsulfonsynthese eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.1 °F
Flammpunkt (°C)
9.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)