Płyty filtracyjne MultiScreen®
Płytki MultiScreen® o pojemności 96 i 384 dołków są dostępne w wielu konfiguracjach i zróżnicowanym zestawie materiałów obudowy, aby zapewnić zgodność z różnymi formułami mediów i rozpuszczalników.Płytki z litym dnem są dostępne do chemiluminescencyjnych i fluorescencyjnych testów przesiewowych, przygotowywania i przechowywania próbek oraz ELISA, w tym w formacie 8-dołkowych pasków.Płytki z filtrem są nieocenione do przygotowywania próbek, w tym separacji komórek do cytometrii przepływowej, ELISpot, migracji komórek, inwazji i chemotaksji, wiązania enzymów i ligandów receptorowych, testów rozpuszczalności i przepuszczalności, w tym PAMPA. Płytki są kompatybilne z automatyzacją i zaprojektowane do użytku z DirectStack™ próżniowym przepływem pracy w celu zminimalizowania wzajemnego oddziaływania próbek. Dostosowanie produktu jest dostępne, w tym kody kreskowe, wybór membran i pakowanie.
Products
MultiScreen® Filter Plates
Płytki filtracyjne MultiScreen® zostały zaprojektowane do wydajnej współpracy z czułymi systemami detekcji i obrazowania, zapewniając niezawodną i solidną obsługę próbek oraz precyzyjny transfer. Płytki o pojemności 96 i 384 dołków są produkowane przy użyciu różnorodnych materiałów obudowy, aby zapewnić kompatybilność z różnymi rodzajami próbek. Płytki filtracyjne MultiScreen® są oferowane w szerokim wyborze filtrów membranowych, zarówno sterylnych, jak i niesterylnych.
- Membrany Durapore® (PVDF): Membrany o niskim stopniu wiązania białek i kwasów nukleinowych o wielkości porów 0,22 - 1,2 µm do przygotowywania próbek, testów biochemicznych i zastosowań opartych na kulkach
- Membrany Imobilon®P (PVDF): Membrany o wysokim stopniu wiązania białek i kwasów nukleinowych dostępne w rozmiarze porów 0,45 µm do zastosowań opartych na kulkach.45 µm dla ELISpot w tym fluorescencyjne testy ELISpot i testy wiązania DNA lub białek
- Dostępne są różne inne membrany, w tym MCE (nitroceluloza), PTFE, poliwęglan i inne
Płytki filtracyjne MultiScreen®HTS
Płytki MultiScreen®HTS są specjalnie zaprojektowane do zastosowań o wysokiej przepustowości ze zautomatyzowanymi stacjami roboczymi. Mocne ścianki boczne ułatwiają obsługę, a duża powierzchnia umożliwia umieszczanie etykiet z kodami kreskowymi. Poszczególne studzienki są uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom wynikającym z inkubacji. Opatentowany spust jest wyjmowany, aby zapewnić łatwy dostęp do filtrów. Płytki filtracyjne MultiScreen®HTS+ mają unikalny, nylonowy podkład siatkowy, który zapewnia lepsze mycie, redukuje tło i poprawia stosunek sygnału do szumu. Płytki filtracyjne są dostępne w formatach 96- i 384-dołkowych i są dostępne w szerokim wyborze membran i tworzyw sztucznych.
Płytki filtracyjne MultiScreen® Classic
Płytki MultiScreen® Classic są specjalnie zaprojektowane do testów wymagających usunięcia podłoża i dostępu do membran. Elastyczny materiał bazowy płytki może być usuwany ręcznie w przypadku testów o niskiej przepustowości. Poszczególne studzienki są uszczelnione, aby zapobiec przesłuchom wynikającym z inkubacji. Płytki filtracyjne są dostępne w formacie 96-dołkowym i są dostępne w szerokim wyborze membran i tworzyw sztucznych.
MultiScreen® Płytki filtracyjne Solvinert™
Do przygotowywania próbek, wytrącania białek za pomocą rozpuszczalników, testów rozszczepiania kulek i ilościowego transferu filtratu do analizy zalecamy płytki filtracyjne MultiScreen® Solvinert™. Płytki te zawierają hydrofilowe lub hydrofobowe membrany PTFE, które zapewniają niski poziom ekstrahowalności, niski poziom niepożądanego wiązania i wysoki odzysk analitów.
MultiScreen® Płytki z filtrem siatkowym
Systemy MESH wykorzystują 96-dołkową nylonową płytkę z filtrem siatkowym;stanowią kompletny system do badań przesiewowych i innych krytycznych zastosowań poprzez ocenę nowych związków przy użyciu organizmów wielokomórkowych jako modelu in vivo . Systemy te są rutynowo stosowane w badaniach farmaceutycznych i agrofarmaceutycznych do testów mierzących cytotoksyczność, paraliż i śmierć. Płytki są wykonane z optycznie przezroczystego plastiku, aby ułatwić obrazowanie.
Płytki filtrujące MultiScreen®-MIC do badań migracji, inwazji i chemotaksji
Płytki filtrujące MultiScreen®-MIC zapewnia niezawodną, wszechstronną platformę do szeregu testów przesiewowych opartych na komórkach, w tym migracji, inwazji, chemotaksji, współhodowli, angiogenezy i transmigracji. Płytki i zestawy są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów porów membrany, aby umożliwić testy z liniami komórek adherentnych lub zawiesinowych oraz wspierać wzrost komórek w testach transmigracji i kokultury. Płytki są sterylne, aby umożliwić dłuższy czas inkubacji i umożliwić konfigurację testu i analizę w tym samym urządzeniu.
- Używaj z komórkami adherentnymi lub zawiesinowymi
- Szeroka kompatybilność testów
- Wysoka spójność testów z niewielką zmiennością między testami.
- Membrana poliwęglanowa dostępna w rozmiarach porów 3, 5 i 8 μm
- Dostępne wstępnie zmontowane zestawy.
MultiScreen® Płytki filtracyjne do PCR
MultiScreen® Płytki filtracyjne PCR wykorzystują zasady wykluczania wielkości do oczyszczania produktów reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), preparatów sztucznych chromosomów bakteryjnych (BAC) i preparatów plazmidowych, a także oczyszczania reakcji sekwencjonowania. Płytki te oferują filtry do szybkiego, automatycznego i wysokowydajnego oczyszczania PCR. Płytki są dostarczane w formatach 96- i 384-dołkowych, w tym w formacie mikro-96-dołkowym do oczyszczania próbek produktów PCR o mniejszej objętości.
- Wysoka czystość i odzysk
- Szybki czas przetwarzania
- >99.Usuwanie starterów na poziomie 5%
- MultiScreen® PCR96 płytka filtracyjna z mikrostudzienkami zalecana do małych objętości (1 - 150 μL) 150 μL)
MultiScreen® Kolektory próżniowe i akcesoria
Rozdzielacze próżniowe MultiScreen® wykorzystują technologię DirectStack™ w celu poprawy wydajności i niezawodności testów opartych na filtrach, umożliwiając układanie płytek na płytkach, co eliminuje przerwy między kierownikami przepływu a studzienkami odbiorczymi w zastosowaniach wymagających zbierania filtratu. Dostępnych jest wiele akcesoriów optymalizujących przepływy pracy w zakresie radioaktywności, chromatografii i pobierania próbek.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- Article: The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.