Badanie gleby, odpadów stałych i wód gruntowych
Badania gleby i wód gruntowych mają kluczowe znaczenie dla monitorowania zrzutów przemysłowych, które mogą niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi. Dostępnych jest wiele artykułów technicznych, protokołów i zatwierdzonych metod analitycznych, które pomagają w zarządzaniu odpadami stałymi i testowaniu metali ciężkich i innych zanieczyszczeń środowiska.
Powiązane artykuły techniczne
- Test fotometryczny Spectroquant® dokładnie określa ilościowo niskie stężenia PO4-P w wodach naturalnych.
- Neonicotinoids have established themselves as key components in insecticides because of their unique selectivity. The mode of action is similar to nicotine.
- Niniejsza nota aplikacyjna opisuje szybki i skuteczny rozdział wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z listy UE 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC.
- W niniejszym badaniu dokonano przeglądu przydatności wody ultraczystej do analizy IC wody pitnej. Oceniono jony nieorganiczne i produkty uboczne dezynfekcji (DBP).
- Przegląd mikroplastików, przepisy dotyczące testowania i wybór filtrów do zbierania, przygotowywania i analizy próbek mikroplastików.
- Zobacz wszystkie (22)
Powiązane protokoły
- In a glass bottle mix 50 g of naturally moist sample, free from coarse stones, with 100 ml of the calcium chloride solution 0.025 mol/l.
- Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
- Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
- Method: Spectrophotometric, method for surface water
- Zobacz wszystkie (19)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Odpady stałe i ich wpływ na glebę i wody gruntowe
Odpady stałe to odpady powstające w wyniku działalności człowieka podczas operacji przemysłowych, handlowych, górniczych i rolniczych. Wraz ze wzrostem liczby ludności i działalności przemysłowej, odpady stałe muszą być odpowiednio zarządzane i przechowywane, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.
Tradycyjnie składowiska odpadów są wykorzystywane do zarządzania odpadami stałymi ze względu na ich prostotę, dużą pojemność i minimalne koszty operacyjne. Jednak niewłaściwie utrzymywane składowiska i wysypiska ze słabymi systemami zbierania odcieków stają się potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych. Skład odpadów stałych może zmieniać skład chemiczny gleby i powodować znaczny wpływ na środowisko poprzez wytwarzanie odcieków i biogazu. Najczęstszymi zanieczyszczeniami występującymi w odciekach z odpadów stałych są chrom, dioksyny, węglowodory, chloroorganiczne, WWA, PCB, pestycydy, radionuklidy, TPH, LZO, trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), a także śmiertelne patogeny. W związku z tym zastosowanie odpowiedniego programu monitorowania odcieków jest obowiązkowe dla oceny bezpieczeństwa i ryzyka.
Badania gleby i wód gruntowych
Badania gleby i wód gruntowych są cechą charakterystyczną dobrych programów monitorowania odcieków i mają kluczowe znaczenie w badaniach terenu lub ocenach ryzyka środowiskowego. Matryce i skład chemiczny gleby i wód gruntowych są złożone i bardzo zmienne, co utrudnia dokładne pomiary. Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA) zaleca stosowanie procedury TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) w celu określenia niebezpiecznych pierwiastków obecnych w odpadach. Ten proces analizy chemicznej symuluje wymywanie zanieczyszczeń w środowisku składowiska w czasie, przed zdeponowaniem odpadów na wyznaczonych składowiskach. TCLP określa mobilność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych (metali, pestycydów, herbicydów i rozpuszczalników) w odpadach ciekłych, stałych i wielofazowych.
The Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF) to alternatywny system oceny zaprojektowany w celu identyfikacji i dokładnego opisu uwalniania nieorganicznych, półlotnych organicznych i nielotnych organicznych składników potencjalnie niebezpiecznych (COPC) w materiałach stałych. Metody LEAF zostały zaprojektowane w celu zapewnienia elastycznych i konfigurowalnych ram do rozróżniania charakterystyk wymywania w różnych warunkach dla różnych materiałów stałych w kontakcie z wodami gruntowymi lub powierzchniowymi.
Techniki badania gleby i wód gruntowych
Aby ustalić zakres zanieczyszczenia, agencje regulacyjne (np, USEPA) wymagają stosowania oficjalnych metod badania gleby i wód gruntowych. Gleba i wody gruntowe są badane pod kątem właściwości fizykochemicznych, w tym całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych, pH, twardości wody, kationów, anionów, materii organicznej, węgla całkowitego, azotanów, amonu i metali ciężkich. Typowe techniki analityczne do badania gleby i wód gruntowych obejmują przewodnictwo, miareczkowanie, grawimetrię, fluorymetrię, spektroskopię absorpcji atomowej (AAS), wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), chromatografię gazową, ICP-MS, LC-MS i GC-MS.