Merck
Endonukleaza
Endonukleaza
Enzymy endonukleazy są stosowane w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi w procesach przetwarzania biologicznego i zastosowaniach badawczych poprzez rozszczepianie DNA i RNA na mniejsze fragmenty. Chociaż dostępna jest szeroka gama naturalnych źródeł, te preparaty endonukleazy mogą stanowić wyzwanie, ponieważ mogą zawierać aktywność proteazy i zanieczyszczenia wirusowe.
Benzonase® endonukleaza, genetycznie zmodyfikowana nukleaza z Serratia marcescens, eliminuje ryzyko stosowania endonukleaz pochodzenia naturalnego i może degradować wszystkie formy DNA i RNA. Stosowana w odpowiednich warunkach reakcji, endonukleaza Benzonase® degraduje wszystkie formy DNA i RNA (jednoniciowe, dwuniciowe, liniowe i koliste) do oligonukleotydów o długości około trzech do pięciu par zasad. Ma wyjątkowo wysoki poziom specyficznej aktywności bez wykrywalnej aktywności proteolitycznej.
W przypadku niektórych szablonów produkcyjnych korzystne może być użycie stężenia soli powyżej poziomu fizjologicznego (200 mM NaCl). Endonukleaza Benzonase® Salt Tolerant umożliwia stosowanie stężeń soli od 200 mM do 1000 mM NaCl w środkowym etapie lizy i trawienia DNA podczas produkcji wektorów adenowirusowych (AAV). Ten nowy dodatek do portfolio Benzonase® jest kompatybilny ze wszystkimi testowanymi detergentami, w tym detergentami Deviron®, które są alternatywą dla Triton™ X-100.
Dowiedz się więcej o bioprocessingu i zastosowaniach badawczych Benzonazy® endonukleazy.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Zastosowania w bioprzetwarzaniu
Endonukleaza Benzonase® doskonale nadaje się do rygorystycznych zastosowań w bioprzetwarzaniu. Degraduje kwasy nukleinowe znacznie poniżej rozmiaru fragmentu 200 par zasad wymaganego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), jest uwalniana w warunkach GMP IPE-PQG i posiada główny plik leku w FDA, na który można się powoływać w dokumentach regulacyjnych.
Jest skuteczny w szerokim zakresie warunków pracy i zastosowań, w tym:
  • Oczyszczanie szczepionek wirusowych i wektorów wirusowych
  • Oczyszczanie terapii komórkowych i genowych
  • Oczyszczanie wirusów onkolitycznych
  • Usuwanie DNA i RNA z białek i innych substancji biologicznych
  • Usuwanie DNA komórek gospodarza
Dostępne są trzy wersje endonukleazy IPEG PQG GMP Benzonase® spełniające różne potrzeby produkcyjne. Wszystkie są częścią programu Emprove®, który ułatwia przygotowanie dokumentów do zgłoszeń regulacyjnych (Tabela 1).
Endonukleazy Benzonase® są przygotowywane w systemie ekspresji E. coli W3110 i stwarzają minimalne ryzyko zanieczyszczenia wirusami.
  • Benzonase® endonukleaza Emprove® Expert
  • Benzonase® Safety Plus Emprove® Expert jest produkowana na chemicznie zdefiniowanym podłożu, a każda partia jest testowana pod kątem nieobecności przypadkowych wirusów i mykoplazmy.
  • Endonukleaza Benzonase® Salt Tolerant jest również produkowana w chemicznie zdefiniowanym podłożu, a każda partia jest testowana pod kątem obecności mykoplazmy; na żądanie dostępne jest testowanie pod kątem obecności przypadkowych wirusów.
Czy jesteś zainteresowany próbką Benzonase®? Jeśli tak, kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej.
Zastosowania badawcze
Endonukleaza Benzonase® może być używana do różnych zastosowań badawczych, w tym:
  • Usuwanie DNA gospodarza z próbek mikrobiomu
  • Poprawa identyfikacji taksonów drobnoustrojów w badaniach mikrobiomu
  • Zapobieganie zbrylaniu się podczas badań nad szczepionkami
  • Zmniejszenie lepkości lizatu podczas ekstrakcji białek rekombinowanych, co prowadzi do poprawy wydajności białka docelowego
Dostępne są różne opcje endonukleazy Benzonase® o wysokiej czystości i wysokim stężeniu.
Endonukleaza Benzonase® jest również dostępna w pakiecie z odczynnikami do ekstrakcji białek, aby jeszcze bardziej ułatwić przepływ pracy.
Informacje techniczne
Tabela 1.Porównanie korzyści płynących ze stosowania Benzonase® endonukleazy Safety Expert, Benzonase® endonukleazy Emprove® Expert i Benzonase® endonukleazy Plus Emprove®.