Usuwanie DNA/RNA w produkcji wirusów
Niezależnie od tego, czy opracowujesz terapie komórkowe i genowe, czy szczepionki wirusowe, usuwanie zanieczyszczających kwasów nukleinowych jest ważną częścią produkcji wirusów. Najprostszym sposobem na to jest użycie endonukleazy Benzonase®.
Zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi podczas produkcji wirusów
Skąd pochodzą zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi? Aby wyprodukować wirusy do szczepionek oraz terapii komórkowej i genowej, komórki są transformowane genetycznie. Po wyprodukowaniu wirusa komórki są poddawane lizie w celu uwolnienia cząstek wirusowych, DNA i RNA.
Te wolne kwasy nukleinowe stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i negatywnie wpływają na wydajność produktu. Światowa Organizacja Zdrowia i amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zalecają, aby dawka wynosiła 10 ng/dawkę, a wszelkie pozostałe kwasy nukleinowe miały długość 200 par zasad. Aby spełnić te wytyczne, proces oczyszczania musi znacznie zmniejszyć rozmiar i ilość kwasów nukleinowych.
Czym jest endonukleaza Benzonase®?
Endonukleaza Benzonase jest endonukleazą, która normalnie ulega ekspresji w bakterii Serratia marcescens. Endonukleaza Benzonase® ulega ekspresji w E. coli W3110, zmutowanym szczepie K12. Jest niespecyficzna i rozszczepia DNA i RNA na mniejsze fragmenty, działając zarówno na jednoniciowe, jak i dwuniciowe kwasy nukleinowe, a także liniowe i koliste formy kwasów nukleinowych. Nie ma aktywności proteolitycznej. Po rozbiciu kwasów nukleinowych, endonukleaza Benzonase® i małe fragmenty DNA mogą być łatwo usunięte przez filtrację z przepływem stycznym.
Do czego służy Benzonase®?
Benzonaza® może być używana do wielu zastosowań w bioprzetwarzaniu, w tym:
- Oczyszczanie cząstek wirusowych (usuwanie DNA i RNA z białek i innych substancji biologicznych). Niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie szczepionek wirusowych, wektorów wirusowych do szczepionek, terapii komórkowej i genowej, czy wirusów onkolitycznych, endonukleaza Benzonase® usuwa zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi z produktu końcowego, aby spełnić normy regulacyjne.
- Zmniejszenie lepkości spowodowanej przez kwasy nukleinowe na etapach chromatografii. Usuwając kwasy nukleinowe z próbki, zmniejsza to zanieczyszczenie DNA, ponieważ DNA wiąże się z żywicami i zapewnia maksymalną zdolność wiązania wirusa podczas chromatografii, aby uzyskać najlepszą wydajność.
- Zapobieganie zlepianiu się komórek
Optymalizacja użycia Benzonase®
Przed użyciem Benzonase®./h2>
Przed użyciem Benzonazy® w swoim procesie, należy zoptymalizować ilość potrzebnego enzymu. Jest to określane w pięcioetapowym procesie:
- Określenie stężenia DNA
- Obliczenie teoretycznego stężenia enzymu, którego potrzebujesz
- Testowanie różnych stężeń enzymu wraz z różnymi czasami i temperaturami inkubacji
- Sprawdź skalowanie
- Sprawdź optymalne stężenie w różnych miejscach procesu
Optymalizacja wykorzystania enzymu jest najbardziej krytyczna w większych skalach, gdzie koszty materiałowe stają się znacznie ważniejsze, jak opisano w analizach modelowania kosztów. Aby dowiedzieć się więcej na temat optymalizacji endonukleazy Benzonase® dla danego procesu, zapoznaj się z naszą notą aplikacyjną "Strategia optymalizacji i ekonomika procesu trawienia DNA w produkcji wektorów wirusowych do terapii genowej" oraz arkusz danych "Optymalizacja zastosowania endonukleazy Benzonase® w oczyszczaniu wirusów."
Więcej informacji na temat stosowania Benzonase® można znaleźć w naszym Benzonase® Nuclease Q & A.
Opcje endonukleazy Benzonase®
Dla biomanufaktury oferujemy trzy wersje naszej IPEG PQG GMP endonukleazy Benzonase®, aby spełnić wymagania prawne:
- Endonukleaza benzonazowa®, stopień czystości I (≥99%) odpowiednia do produkcji biofarmaceutycznej EMPROVE® Expert
- Endonukleaza benzonazowa®. endonukleaza Safety Plus Emprove® Expert
- Benzonase® Salt Tolerant endonukleaza
Wszystkie wersje są przygotowywane w szczepie E. coli W3110 i stwarzają minimalne ryzyko zanieczyszczenia wirusami. Jednak zarówno endonukleaza Benzonase® Safety Plus Emprove® Expert, jak i endonukleaza Benzonase® Salt Tolerant są wytwarzane z chemicznie zdefiniowanego podłoża i testowane pod kątem braku wirusów i mykoplazm. Aby dowiedzieć się więcej o przejściu ze standardowej endonukleazy Benzonase® na endonukleazę Benzonase® Safety Plus Emprove® Expert, pobierz arkusz danych lub przeczytaj nasz biuletyn regulacyjny.
Benzonase® endonukleaza intensyfikuje dalsze procesy poprzez zwiększenie wydajności tych etapów i skutkuje wyższym odzyskiem cząstek wirusowych. Pomaga również spełnić oczekiwania regulacyjne poprzez zmniejszenie ilości wolnych kwasów nukleinowych w produkcie końcowym.
Dowiedz się więcej, oglądając nasze webinarium na żądanie Zarządzanie ciągłością działania: Principles and Lessons Learned from the Benzonase® Success Story lub pobierając naszą powiązaną White Paper.