V900931
Trichostatin A
Vetec™, reagent grade, from Streptomyces sp., ≥98%
Synonim(y):
Trichostatin A, TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Streptomyces sp.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](\C=C(C)\C=C\C(=O)NO)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+/t13-/m1/s1
Klucz InChI
RTKIYFITIVXBLE-QEQCGCAPSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3