691400
Zebularine
A cell-permeable chemically stable cytidine analog that displays antitumor properties.
Synonim(y):
1-(β-D-rybofuranozylo)-1,2-dihydropirymidyn-2-on, 2-pirymidono-1-β-D-rybozyd
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(C=CC=NC2=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-5-6(13)7(14)8(16-5)11-3-1-2-10-9(11)15/h1-3,5-8,12-14H,4H2
Klucz InChI
RPQZTTQVRYEKCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cytidine deaminase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
From Catalog:
Desc. Field- added "cell-permeable"
Inne uwagi
Cheng, J.C., et al. 2003. J. Natl. Cancer Inst.95, 399.
Zhou, L., et al. 2002. J. Mol. Biol.321, 591.
Barchi, J.J., Jr., et al. 1992. J. Org. Chem.57, 536.
Frick, L., et al. 1989. Biochemistry28, 9423.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3