681669
IWR-1-endo
≥95% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem®
Synonim(y):
Inhibitor szlaku Wnt I, inhibitor odpowiedzi Wnt-1, inhibitor Tankyrase1/2 II, inhibitor TNKS1/2 II
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC₅₀ = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC₅₀= 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC₅₀ = 180 nM).
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3