1570326
USP
Propafenone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2E)-1-{2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
propafenone
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CC(O)COc1c(cccc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2)CCC
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
Klucz InChI
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Propafenone Hydrochloride
- Propafenone Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Propafenone Hydrochloride Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)