Y0000456
Propafenone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2E)-1-{2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
propafenone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
Klucz InChI
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)