G005273
US EPA Method 8100: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 15 °C/min to 250 °C, 8 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 300 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40 - 450
carrier gas: helium, 1.2 mL/min constant
injection: 0.5 μL splitless (1 min)
liner: 2 mm I.D., FocusLiner™ with taper
sample: each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
Zastosowanie
environmental
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
polecane
prekolumna
wymagane, ale niedostarczone
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)