Kluczowe dokumenty
28466-U
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
zgodność regionalna
FDA LIB 4423
Parametry
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Wartość beta
250
df
0.10 μm
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.10 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded and highly crosslinked
- Silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article about the analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.