Merck
Analiza GC 17-składnikowej mieszaniny kongenerów dioksyn na 3325-5ms(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC
Analiza GC 17-składnikowej mieszaniny kongenerów dioksyn na 3325-5ms(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28466-U)
oven
150 °C (1 min), 35 °C/min to 340 °C (1 min)
inj. temp.
250 °C
detector
ECD, 340 °C
carrier gas
hydrogen, 45 cm/sec, constant
injection
1 μL splitless (1 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
17-component 2,3,7,8-substituted dioxin standard, 100-500 ppb in n-nonane