G004000
GC Analysis of a 17-Component Dioxin Congener Mix on SLB®-5ms (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28466-U)
oven: 150 °C (1 min), 35 °C/min to 340 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 340 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec, constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: 17-component 2,3,7,8-substituted dioxin standard, 100-500 ppb in n-nonane
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
industrial hygiene
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)