Kluczowe dokumenty
28467-U
Supelco
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, SPB-5, 5% difenyl, spec. masowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
agency
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
zgodność regionalna
FDA LIB 4423
Parametry
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Wartość beta
625
df
0.10 μm
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: The 5% phenyl equivalent phase provides a boiling point elution order with a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds. The low bleed characteristics, inertness, and durable nature make it the column of choice for environmental analytes (such as semivolatiles, pesticides, PCBs, and herbicides) or anywhere a low bleed non-polar column is required.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded and highly crosslinked
  • Silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed)
Zastosowanie
  • Ulepszonametoda oznaczania cyjanków we krwi z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stałej i chromatografii gazowej / spektrometrii masowej...: Niniejsze badanie przedstawia ulepszoną metodę oznaczania poziomu cyjanku we krwi, wykorzystującą mikroekstrakcję do fazy stałej w połączeniu z chromatografią gazową / spektrometrią mas. Technika ta poprawia czułość i dokładność, niezbędną do analizy toksykologicznej i kryminalistycznej (Frison et al., 2006).
  • Fotochemiczna produkcja sprzężonego kwasu linolowego z oleju sojowego ..: Badania te dotyczą fotochemicznej produkcji sprzężonego kwasu linolowego (CLA) z oleju sojowego. W badaniu wykorzystano chromatografię gazową do analizy CLA, demonstrując skuteczną metodę produkcji tego cennego związku o potencjalnych korzyściach zdrowotnych (Gangidi & Proctor, 2004).
  • Opracowanie procedury mikroekstrakcji GC-NPD w fazie stałej do oznaczania wolnych lotnych amin w ściekach i wodach zanieczyszczonych ściekami...: Niniejsza praca opisuje opracowanie procedury GC-NPD wykorzystującej mikroekstrakcję do fazy stałej do wykrywania lotnych amin w ściekach. Metoda ta oferuje lepsze granice wykrywalności i specyficzność, które są krytyczne dla monitorowania środowiska i oceny jakości wody (Abalos et al., 1999).
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Lisa Simonsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(5), 1011-1017 (2010-03-20)
We investigate the Ca(2+)-triggered fusion of lipid vesicles site-selectively tethered to a DNA-modified supported lipid bilayer array, with the DNA strands designed such that hybridization occurs in a zipperlike fashion. Prior to the addition of Ca(2+), which is observed to
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Noelia Aldai et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(4), 842-855 (2018-01-02)
Incubation of DHA with sheep rumen fluid resulted in 80% disappearance in 6 h. The products were analyzed as their fatty acid (FA) methyl esters by GC-FID on SP-2560 and SLB-IL111 columns. The GC-online reduction × GC and GC-MS techniques
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article about the analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.