24103-U
SPB®-608 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonim(y):
SPB-608, 30M .25UM.25MM
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Parametry
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.