G006049
US EPA Method 610: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SPB®-608
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 70 °C (0.2 min), 25 °C/min to 265 °C, 5 °C/min to 300 °C (12 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FlD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min, constant
injection: 2.0 μL pulsed splitless (30 psi until 0.2 min)
liner: 4 mm I.D. single taper
sample: PAH standard, 1 μg/mL in methylene chloride
Zastosowanie
environmental
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)