Merck
BCR133
Dibenzo[a,e]pyrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
Beilstein:
2054070
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)cc3c4ccccc4c5cccc6ccc2c3c56
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-17-16(6-1)14-22-19-10-4-3-9-18(19)20-11-5-7-15-12-13-21(17)24(22)23(15)20/h1-14H
Klucz InChI
KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR133.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mateus Henrique Petrarca et al.
Food chemistry, 257, 44-52 (2018-04-07)
A sensitive GC-MS method is reported for the determination of twelve polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in baby food. The sample preparation involves QuEChERS extraction combined with low-density solvent dispersive liquid-liquid microextraction (LDS-DLLME) and ultra-low temperature (-80 °C). Plackett-Burman screening design was
P D Devanesan et al.
Chemical research in toxicology, 3(6), 580-586 (1990-11-01)
Dibenzo[a,l]pyrene (DB[a,l]P) is one of the most potent carcinogens ever tested in mouse skin and rat mammary gland. DB[a,l]P is present in cigarette smoke and, presumably, in other environmental pollutants. Metabolism and mutagenicity studies of this compound compared to the
Dibenzo[a,e]pyrene.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 32, 327-330 (1983-12-01)
Carmela Lestingi et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(7), 1140-1152 (2017-05-18)
A gas-chromatographic single-quadrupole analytical method for the analysis of the 16 priority European Union (EU) polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food is presented. The method fulfils the request of Regulation EU 836/2011 for an analytical procedure to be used for
T Portolés et al.
Talanta, 172, 109-119 (2017-06-13)
In this work, a method for the analysis of 24 PAHs in 19 different matrices, including fish tissues, feeds and feed ingredients, has been developed using gas chromatography coupled to triple quadrupole tandem mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje szybki i skuteczny rozdział wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z listy UE 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC.