ciśnienie pary
400 mmHg ( 323 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Klucz InChI
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- e-cigarette aerosols by thermal desorption-gas chromatography-flame ionization detection-time of flight mass spectrometry (TD-GC-FID-TOFMS).
- Organic gunshot residue samples and in unfractionated coal tar samples by TD-GC-MS working in selected ion monitoring (SIM) mode
- Soil samples affected by tire fires by comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC)coupled to TOFMS operating on electron impact (EI) ionization mode.
- Sediment extracts by high performance liquid chromatography in conjunction with diode array detection (HPLC-DAD) and GC-MS in SIM mode.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?