Kluczowe dokumenty
1.06306
Supelco
di-Sodium tetraborate
anhydrous for analysis
Synonim(y):
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Na2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
215-540-4
NACRES:
NB.21
Próba:
≥98.0% (acidimetric)
klasa czystości:
for X-ray fluorescence analysis
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
25.6 g/L
klasa czystości
for X-ray fluorescence analysis
Poziom jakości
ciśnienie pary
7.3 hPa ( 1200 °C)
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
powder
siła działania
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
rozpuszczalność
25.6 g/L
gęstość
2.37 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
700 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
Klucz InChI
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)