Merck
479748
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethanol
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
78-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c16-10-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16H,9-10H2
Klucz InChI
IIKVAWLYHHZRGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
9H-Carbazole-9-ethanol (ECOH) is a carbazole derivative.
Zastosowanie
9H-Carbazole-9-ethanol may be used to synthesize 2-(9H-carbazol-9-yl)ethyl methacrylate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thermal aging of single-layer polymer light-emitting diodes composed of a carbazole and oxadiazole containing copolymer doped with singlet or triplet emitters.
Rungta P, et al.
Synthetic Metals, 160(23), 2486-2493 (2010)
Rukiye Ayranci et al.
The Analyst, 142(18), 3407-3415 (2017-08-22)
Herein, we report the synthesis and characterization of a new rhodamine-based monomer (RD-CZ), and an investigation of the optical and electrochemical properties of the corresponding polymer (P(RD-CZ)), which was electropolymerized on an ITO electrode. The resulting P(RD-CZ) polymer film was
Synthesis and photophysical properties of a poly (methyl methacrylate) polymer with carbazolyl side groups.
Martins TD, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19(8), 1450-1461 (2008)
Yifen Lin et al.
Food chemistry, 264, 1-8 (2018-06-02)
Disassembly of cell wall polysaccharides accompanied with softening is very common in harvested fruits. To develop a facile postharvest approach, which can be used at ambient temperature, for suppressing softening and maintaining higher nutritive cell wall polysaccharides of Younai plums
Poly(methyl methacrylate)copolymers containing pendant carbazole and oxadiazole moieties for applications in single-layer organic light emitting devices.
Evanoff DD, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(23), 7882-7897 (2008)