Merck
P21501
Sigma-Aldrich
9-Phenylcarbazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
95-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
Klucz InChI
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)