Kluczowe dokumenty
28391-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Synonim(y):
GC column, Equity-1701, 14% polycyanopropylphenyl
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parametry
≤25-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
265
df
0.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?