Kluczowe dokumenty
BP770
4′-Hydroxyacetophenone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)