Merck
W433055
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyacetophenone
≥95%, FG
Synonim(y):
4′-Hydroxyacetophenone, 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer FEMA:
4330
Beilstein:
774355
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
07.243
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; hawthorne; mild; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)