Merck
PHL80232
4′-Hydroxyacetophenone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
774355
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)