Merck
N-104
Supelco
6β-Naltrexol-3-β-D-glucuronide
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@H](O)CC4)(CCN5CC6CC6)[C@]4(O)[C@H]5C7)=C7C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H33NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,17-19,21-22,24,28-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t13-,15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
Klucz InChI
MZOUDXNTQKTCTC-TXYMGXTCSA-N
Opis ogólny
6ß-Naltrexol-3-ß-D-glucuronide is a primary urinary metabolite of naltrexone, an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose. Naltrexone is sold under the trade names such as Revia, Depade and Vivitrol. This Certified Spiking Solution® is suitable for a variety of LC/MS or GC/MS applications, including forensic toxicology analysis, urine drug testing, and hydrolysis controls.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2