Merck
IMPN-007-02
Supelco
10-Hydroxynaltrexone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
10-Hydroxynaltrexone solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1[C@H]2N(CC[C@@]34[C@@H](Oc5c(O)ccc1c35)C(=O)CC[C@@]24O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO5/c22-12-4-3-11-14-16(12)26-18-13(23)5-6-20(25)17(15(11)24)21(9-10-1-2-10)8-7-19(14,18)20/h3-4,10,15,17-18,22,24-25H,1-2,5-9H2/t15?,17-,18+,19+,20-/m1/s1
Klucz InChI
SPLLFLBLAXVPPQ-KNQKJSHASA-N
Opis ogólny
10-Hydroxymorphine is a potential impurity from the production of morphine pharmaceutical formulations. Morphine is a potent opiate analgesic drug used to relieve both acute and chronic severe pain. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as impurity identification.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)