Kluczowe dokumenty
AGAL-1
Natural Alpha-Gal (Galactose-alpha-1,3-galactose)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Próba
>90%
masa cząsteczkowa
~300 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Bovine thyroid gland
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from cockroach extract by monoclonal antibody affinity chromatography. Purity by silver stained SDS-PAGE > 90%.
Note:
(1) Alpha-Gal forms tetramers with molecular weights of ~670 kDa
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)