Merck
98837
Supelco
4′-Hydroxyacetophenone
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
774355
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C
109-111 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dao Feng Xiang et al.
Biochemistry, 53(21), 3476-3485 (2014-05-17)
The uncharacterized protein Rsp3690 from Rhodobacter sphaeroides is a member of the amidohydrolase superfamily of enzymes. In this investigation the gene for Rsp3690 was expressed in Escherichia coli and purified to homogeneity, and the three-dimensional structure was determined to a