Kluczowe dokumenty
BP1114
Abacavir Impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
N6-Cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
abacavir, abacavir
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2nc(nc(c2nc1)NC3CC3)N
InChI
1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14)
Klucz InChI
IYWUSKBMXQERLH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Abacavir Impurity 1 BP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Abacavir Oral Solution
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 20 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Kod klasy składowania
    13 - Non Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)