Kluczowe dokumenty
1.15965
Supelco
Amberlite IRN-150 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Synonim(y):
syntetyczny hydrat krzemianu wapnia
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Wymiennik jonowy 1034 IRN-150, matrix mixed-bed, suitable for ion chromatography
Formularz
resin
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
Matryca
PS-DVB
mixed-bed
wielkość cząstki
300-1180 μm
metoda separacji
mixed mode
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
(mixed-bed ion exchanger, strongly acid H⁺ form and strongly basic OH⁻ form)
Komentarz do analizy
Description: light yellow to brown spherules
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.7 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 95 %
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3