Kluczowe dokumenty
BP1112
Abacavir sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36N12O2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
abacavir
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[n+]6(c7nc(nc(c7[nH]c6)NC8CC8)N)[C@@H]5C[C@@H](C=C5)CO.[n+]2(c3nc(nc(c3[nH]c2)NC4CC4)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
Klucz InChI
WMHSRBZIJNQHKT-FFKFEZPRSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Siarczan abakawiru BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Abacavir, Zidovudine and Lamivudine TabletsAbacavir
  • and Lamivudine TabletsAbacavir
  • Oral SolutionAbacavir
  • Tablets
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Health hazardExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)