PHR3271
Sitagliptin Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
(S)-Sitagliptin Phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
sitagliptin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H15F6N5O.HO4P.H2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-4-5(2)3;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;1H;1H/t9-;;/m0../s1
Klucz InChI
SHWZYHNHAUKDOV-WWPIYYJJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)