Kluczowe dokumenty
814705
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size, Tosoh 0014705
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 0014705
Tosoh 14705
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfopropyl phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)