Kluczowe dokumenty
843272
TOYOPEARL® SP-550C Nośniki luzem
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfopropyl phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
2-13
pojemność
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl SP-550 jest silnym wymieniaczem kationowym przydatnym do oczyszczania cząsteczek takich jak insulina i białka do 100kD. Jest używana do wysokowydajnego wychwytywania surowców.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)