Kluczowe dokumenty
814028
Supelco
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0014028
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
opis
SP-550C
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 250 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 0014028
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
macierz
methacrylate
grupa aktywna macierzy
sulfopropyl phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
3-11
pojemność
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
111 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
kompatybilność
mode of use strong cation exchange chromatography
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Zastosowanie
TOYOPEARL® SP-550C columns are used in separation media and ion exchange resins.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arne Staby et al.
Journal of chromatography. A, 1034(1-2), 85-97 (2004-05-01)
A comparative study was performed on strong cation-exchangers to investigate the pH dependence, efficiency, binding strength, particle size distribution, static and dynamic capacity, and SEM pictures of chromatographic resins. The resins tested included: SP Sepharose XL, Poros 50 HS, Toyopearl