Key Documents
805765
TSKgel® G6000PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G6000PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05765
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.5 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
17 μm
wielkość porów
>1000 Å pore diameter
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Use the TSKgel G6000PW column for the analysis of water-soluble polymers up to 8,000,000 Da molecular weight..
Postać fizyczna
Shipped in water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)