Kluczowe dokumenty
820024
TSKgel® BioAssist® G6PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® BioAssist® G6PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 17 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 20024
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
17 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumna TSKgel G6000PW w obudowie PEEK, TSKgel BioAssist G6PW jest przeznaczona do bardzo niskiej adsorpcji próbki podczas analizy wirusów. TSKgel G6000PW służy do analizy rozpuszczalnych w wodzie polimerów o masie cząsteczkowej do 8 000 000 Da.
Zastosowanie
Zakres kalibracji: do 8 000 000 Da (glikole polietylenowe i tlenki)
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)